Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Accessoires et ensembles de filtration 90 mm
En verre borosilicaté à faible taux d’extraction et à coefficient de dilatation WHEATON 33 conforme aux exigences USP type I et ASTM E438, type I, classe A
121.00€ - 198.00€
Spécification
Connecteurs | Tuyau de 0,25 po |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Ensemble de filtration 90mm |
Matériau | Verre borosilicaté |
Porosité | 40 à 60 μm |
À utiliser avec (application) | Analyse de contamination particulaire ou microbiologique |
Code produit | Marque | Comprend | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12417131
|
DWK Life Sciences
635245 |
Revêtement de sécurité | 1 000 ml |
198.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12497121
|
DWK Life Sciences
635232 |
Aucun revêtement de sécurité | 1 000 ml |
121.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
En verre borosilicaté à faible taux d’extraction WHEATON 33 conforme aux exigences USP type I et ASTM E 438, type I, classe A
- Conçu pour traiter jusqu’à 1000 ml d'échantillons liquides pour l’analyse de la contamination particulaire ou microbiologique
- Les flacons possèdent un raccord de tuyau n° 2 pour tubulure de 1/4 (6 mm) de diam. interne
- Recommandé pour filtration générale
- Comprend une base de support en verre fritté de porosité grossière (40-60 μm), un entonnoir gradué, une pince en aluminium anodisé et un bouchon en silicone n° 8
Spécification
Tuyau de 0,25 po | |
Verre borosilicaté | |
Analyse de contamination particulaire ou microbiologique | |
Flacon de filtration |
Ensemble de filtration 90mm | |
40 à 60 μm | |
1/boîte | |
1 000 ml |