Learn More
DWK Life Sciences Flacon à scintillation Omni-Vial en PEHD Wheaton™ de 6 ml
Les flacons sont fabriqués en polyéthylène haute densité et possèdent un bouchon quart de tour. Le bouchon suspendu permet de suspendre le flacon et d’y accéder facilement.
Marque: DWK Life Sciences 225415
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Utilisé avec le verre Wheaton et le PET, flacons à scintillation liquide de 20 ml avec col de 22 mm
- Dimensions (dia. ext. x hauteur) : 17 mm x 57 mm (avec bouchon fixé)
Spécification
0,66 in | |
17 mm | |
6 mL | |
0,2 oz. | |
Bouchon à vis suspendu à quart de tour |
Naturel | |
HDPE | |
2,24 in | |
Polypropylène | |
57 mm |