Learn More
DWK Life Sciences Entonnoir Wheaton™ pour l’ensemble de filtration 47 mm
Entonnoir de rechange pour l’ensemble de filtration 47 mm. Conçu pour traiter jusqu’à 1 000 ml d’échantillons liquides pour l’analyse de la contamination particulaire ou microbiologique.
124.60€ - 273.00€
Spécification
Certifications/Conformité | USP type I, ASTM E 438, type I, classe A |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Ensemble de filtration 47 mm |
Matériau | Verre |
Nbre par carton | 1 |
Type | Entonnoir |
Includes: Funnel only.
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10544672
|
DWK Life Sciences
419420 |
1 000 ml |
179.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11571315
|
DWK Life Sciences
|
300 ml |
273.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11728859
|
DWK Life Sciences
419415 |
500 ml |
124.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Conçu pour traiter jusqu’à 1 000 ml d’échantillons liquides pour l’analyse de la contamination particulaire ou microbiologique
- Pour filtrer des solutions visqueuses ou protéiques pour la production de filtrat ultrapropre
- Composants en verre fabriqués en verre borosilicaté WHEATON 33 à faible taux d’extraction conforme aux exigences USP type I et ASTM E 438, type I, classe A
Spécification
USP type I, ASTM E 438, type I, classe A | |
Verre | |
Entonnoir |
Ensemble de filtration 47 mm | |
1 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DWK Life Sciences Entonnoir Wheaton™ pour l’ensemble de filtration 47 mm