Learn More
DWK Life Sciences Support en verre fritté Wheaton™ pour ensembles de filtration de 47 mm avec raccords de bouchon nº 8
Recommandée pour la filtration générale. Le support en verre fritté Wheaton™ pour ensembles de filtration de 47 mm avec raccords de bouchon nº 8 est fabriqué en verre borosilicaté à faible taux d’extraction Wheaton™ 33.
Marque: DWK Life Sciences 419352
161.67 EUR valable jusqu'au 2025-03-30
Utilisez le code promo "24134" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le verre est conforme aux exigences de la norme ASTM E 438, Type I, Classe A
- Comprend une base de support en verre fritté de porosité grossière (40-60 μm)
Spécification
USP type I, ASTM E 438, type I, classe A | |
Verre | |
Base de support frittée |
Ensemble de filtration 47 mm | |
1 boîte |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DWK Life Sciences Support en verre fritté Wheaton™ pour ensembles de filtration de 47 mm avec raccords de bouchon nº 8 > Base en verre fritté ; 1/boîte.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu