Learn More
DWK Life Sciences Insert avec fond de code-barres Wheaton™ 2D Data Matrix
Pour une utilisation avec les flacons cryogéniques autostables Wheaton CryoELITE™
87.25€ - 372.00€
Code produit | Marque | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12379959
|
DWK Life Sciences
W224621-0303 |
Stérile |
87.25€
100 pièces |
Expédition estimée: 03-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11561345
|
DWK Life Sciences
W985881 |
Non stérile |
372.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Rend l’identification et la traçabilité des échantillons fiables et pratiques
- La presse manuelle à insert de code-barres s’insère dans le fond du flacon
- Matrice de données lisible avec le matériel de numérisation standard
- Fabriqué à partir du même polypropylène vierge de qualité cryogénique que le flacon, garantissant une dilatation thermique uniforme
Spécification
PP | |
500/carton |