Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Accessoires et ensembles de filtration 25 mm
Faites votre choix parmi une large gamme d’ensembles de filtration et d’accessoires adaptés à vos besoins d’application
Marque: DWK Life Sciences 635229
54.34 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21903" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
USP type I, ASTM E 438, type I, classe A | |
Ensemble de filtration 25mm | |
Analyse de contamination particulaire ou microbiologique | |
1 boîte | |
125 ml |
Tuyau de 0.25 po | |
Verre borosilicaté | |
Oui | |
Flacon de filtration |