Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Accessoires et ensembles de filtration 25 mm
Faites votre choix parmi une large gamme d’ensembles de filtration et d’accessoires adaptés à vos besoins d’application
Marque:  DWK Life Sciences 419330
64.09 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21903" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12461571
  • 71.05€ / 1 pièce
Expédition estimée: 05-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
USP type I, ASTM E 438, type I, classe A
Verre
1 boîte
15 ml
Ensemble de filtration 25mm
Pour manipuler de petits volumes de liquides à des fins d’analyse de la contamination particulaire ou microbiologique
Entonnoir