Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Accessoires et ensembles de filtration 25 mm
Faites votre choix parmi une large gamme d’ensembles de filtration et d’accessoires adaptés à vos besoins d’application
Marque: DWK Life Sciences 419325
224.20 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
USP type I, ASTM E 438, type I, classe A | |
40 à 60 μm | |
Une base de support en verre fritté à grosse porosité (de 40 à 60 μm), un entonnoir gradué de 15 ml, une pince en aluminium anodisé, un bouchon en silicone n°5, un raccord pour une tubulure de 0.25 po de dia. int. | |
Ensemble de filtration |
Ensemble de filtration 25mm | |
Analyse de contamination particulaire ou microbiologique, filtration générale | |
1 boîte |