Learn More
DWK Life Sciences Flacons à scintillation liquide en PET de 20 ml Wheaton™, avec bouchons fixés
Pour des performances optimales en laboratoire. Les flacons à scintillation liquide en PET de 20 ml Wheaton™, avec bouchons fixés, offrent une faible perméabilité aux solvants et un minimum de comptages de fond.
252.00€ - 523.00€
Spécification
Diamètre (impériale) externe 1,06 in
Couleur Blanc
Diamètre (métrique) externe 27 mm
Matériau PET
Volume (métrique) 20 mL
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Matériau (doublure) Matériau du bouchon Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Matériau (doublure) Matériau du bouchon Prix Quantité et disponibilité  
10515693
Afficher les documents
DWK Life Sciences
986730
Mousse de polyéthylène Polypropylène
252.00€
500 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12487351
Afficher les documents
DWK Life Sciences
986734
Sans joint Polyéthylène
255.00€
500 pièces
Expédition estimée: 30-10-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11758929
Afficher les documents
DWK Life Sciences
986731
Film métallique/pulpe Polypropylène
356.00€
500 pièces
Expédition estimée: 13-08-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12477351
Afficher les documents
DWK Life Sciences
986732
Feuille de métal / liège Urée
291.00€
500 pièces
Expédition estimée: 29-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11758839
Afficher les documents
DWK Life Sciences
986736
Polyéthylène Urée
523.00€
500 pièces
En stock
Description
  • Clarté du verre associée à la sécurité du plastique
  • Le flacon peut être incinéré ; aucun gaz nocif n’est généré
  • Les flacons offrent une faible perméabilité aux solvants et un minimum de comptages de fond
Informations sur la commande
BlancConditionnés dans des plateaux utilitaires, chaque plateau compartimenté contenant 100 flacons.
Spécification
Spécification
1,06 in
27 mm
20 mL
2,4 in
0,67 oz.
61 mm
Blanc
PET
Offre une faible perméabilité aux solvants et engendre un minimum de bruits de fond ; les flacons peuvent être incinérés en toute sécurité, aucun gaz nocif n‘est généré
Plateau
Bouchon à vis
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DWK Life Sciences Flacons à scintillation liquide en PET de 20 ml Wheaton™, avec bouchons fixés