Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 15mm x 45mm Glass Autosampler Vials
Manufactured from Type I Borosilicate glass.
183.00€ - 234.00€
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 15 mm |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté |
Volume (métrique) | 4 mL |
Hauteur (impériale) | 1,77 in |
Volume (impérial) | 0,14 oz. |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12423651
|
DWK Life Sciences
225127 |
Ambré |
234.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 06-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12413651
|
DWK Life Sciences
225126 |
Transparent |
183.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Closure Style: Plug
- Cap/Closure Size: 15mm (0.59in.)
- Bottle/Vial Style: Chromatography
- Capacity: 4mL (0.14oz)
Spécification
15 mm | |
4 mL | |
0,14 oz. | |
45 mm | |
15 mm |
Verre borosilicaté | |
1,77 in | |
Bouchons | |
1000/boîte |