Learn More
DWK Life Sciences Flacons en verre / plastique Wheaton™ de 12 x 32 mm avec insert à volume limité de 0,1 ml
Volume limité, flacons en verre / plastique
297.00€ - 378.00€
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 12 mm |
---|---|
Matériau | Verre, Plastique |
Volume (métrique) | 0,1 ml |
Hauteur (impériale) | 1,25 in |
Comprend | Insert en verre de 0,1 ml |
Code produit | Marque | Type de bouchon | Couleur | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de bouchon | Couleur | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12644793
|
DWK Life Sciences
225205 |
Bouchon à vis | Ambré | 8-425 |
378.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 06-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12403671
|
DWK Life Sciences
225195 |
Bouchon à vis | Transparents | 8-425 |
337.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 06-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12493661
|
DWK Life Sciences
225190 |
À clipser / à sertir | Transparent | 11 mm |
297.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 06-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12413671
|
DWK Life Sciences
225200 |
À clipser / à sertir | Ambré | 11 mm |
364.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 06-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Volume limité, flacons en verre / plastique
- Insert en verre borosilicaté de type 1 à volume limité à 0,1 ml
- Les flacons avec noyau intérieur en verre combinent le verre borosilicaté de type I à une enveloppe externe en polymère thermoplastique
- Le verre n’est en contact qu’entre l’échantillon et le joint
- Le polymère offre une excellente fiabilité de tolérance dimensionnelle pour le capsulage et l’instrumentation et empêche la casse
- L’intérieur conique garantit une récupération maximale du contenu sans l’ennui de devoir utiliser des inserts amovibles
- Finition du bouchon vissé (8-425)
Spécification
12 mm | |
0,1 ml | |
Insert en verre de 0,1 ml | |
100/boîte |
Verre, Plastique | |
1,25 in | |
32 mm |