Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32 mm LVI Clear Vial Convenience Pack with Screw Top Finish and Marking Patch
LVI™ Vial with a sealed-in 300 μL glass limited volume insert, fused to vial to prevent needle damage. Made of Type I borosilicate glass with white ceramic write-on patch.
317.00€ - 353.00€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Diamètre (métrique) externe | 12 mm |
Matériau | Verre borosilicaté |
Volume (métrique) | 0,3 mL |
Type de filetage | À vis |
Code produit | Marque | Couleur de bouchon | Septum | Pré-fendu | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur de bouchon | Septum | Pré-fendu | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12415011
|
DWK Life Sciences
W225326-0601 |
Noir | PTFE | No |
317.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 04-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12435001
|
DWK Life Sciences
W225326-0204 |
Bleu | PTFE, silicone | No |
339.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 04-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12475001
|
DWK Life Sciences
W225326-0301 |
Noir | PTFE, silicone, PTFE | No |
353.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 04-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12485001
|
DWK Life Sciences
W225326-04 |
Naturel | PTFE, silicone | No |
347.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 04-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12455001
|
DWK Life Sciences
W225326-0207 |
Vert | PTFE, silicone | No |
339.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 04-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12415001
|
DWK Life Sciences
W225326-0201 |
Noir | PTFE rouge, silicone blanc | No |
339.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 04-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12425011
|
DWK Life Sciences
W225326-08 |
Naturel | PTFE, silicone | Oui |
353.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 04-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12495001
|
DWK Life Sciences
W225326-0401 |
Noir | PTFE bleu / silicone blanc | No |
340.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 04-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12445001
|
DWK Life Sciences
W225326-0205 |
Jaune | PTFE, silicone | No |
341.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 04-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Borosilicate glass vial with 300 μL glass limited volume insert
- Insert is fused to vial to prevent needle damage
- Crimp top seal
- Writing patch on all vials
Specifications
Transparent | |
Verre borosilicaté | |
À vis | |
Polypropylène | |
32 mm |
12 mm | |
0,3 mL | |
0,3 mL | |
Bouchon à vis | |
Oui |