Learn More
Cytiva Whatman™ Système de transfert TurboBlotter, petits kits
Le dispositif de transfert vers le bas renverse la pile de transfert classique Nord/Sud pour un transfert rapide et haute résolution d’ADN et d’ARN
Marque:  Cytiva 10416328
Code produit. 11929307
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: Includes device plus five sets of transfer materials for gel size indicated in ordering table. Each set consists of one sheet of Nytran™ SPC 0.45μm Nylon membrane, one wick of 3MM Chr blotting paper and a blotter stack composed of eight sheets of 3MM Chr blotting paper and 20 sheets of GB004 blotting paper. Refills, available separately, contain five sets of transfer materials.
Description
Description
  • Tire parti de la gravité—, aucun poids lourd n’est requis sur le dessus de la pile de transfert, éliminant ainsi la configuration malpropre des transferts capillaires standard vers le haut
  • A un encombrement inférieur à celui de la plupart des dispositifs faits maison et est empilable— jusqu’à cinq unités peuvent être empilées pendant les transferts
  • Permet des transferts de tampon alcalins en une heure et des transferts neutres (SSC) en trois heures
  • Très facile à configurer et fonctionne sans source d’alimentation ou de vide
  • Nécessite moins de tampon et de papier transfert que les transferts classiques
  • Réutilisable
  • Le modèle est de 12 x 16 cm, pour les gels de 7 x 8 cm à 11 x 14 cm
Informations sur la commande
Les boîtes de recharge contenant des membranes et des papiers supplémentaires nécessaires pour un transfert ultérieur sont disponibles séparément (réf. Nº 09-301-177, -179, -181, -183, -185 et -189).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
DNA/RNA Transfer
Kit Nytran™ SPC 0,45 μm pour TurboBlotter™
3.9 in.
2,7 in
7 x 10 cm Gel TurboBlotter™ Transfer System
Petit dispositif de transfert 12 x 16 cm, 5 kits de matériaux de transfert (kit composé d’une feuille de membrane en nylon Nytran™ SPC 0,45 μm, d’une mèche de 3 mm de papier transfert pour chromatographie et d’une pile de dispositifs de transferts composée de huit feuilles de
10 cm
7 cm