Learn More
Cytiva Whatman™ Système de transfert TurboBlotter, Grands kits
Le dispositif de transfert vers le bas renverse la pile de transfert classique Nord/Sud pour un transfert rapide et haute résolution d’ADN et d’ARN
Marque:  Cytiva 10416316
Code produit. 11969297
  • 421.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 29-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Includes: Includes device plus five sets of transfer materials for gel size (21 x 26cm) indicated in ordering table. Each set consists of one sheet of Nytrantrademark (TM) SPC 0.45Glc mum Nylon membrane, one wick of 3MM Chr blotting paper and a blotter stack composed of eight sheets of 3MM Chr blotting paper and 20 sheets of GB004 blotting paper. Refills, available separately, contain five sets of transfer materials.
Description
Description
  • Tire parti de la gravité—, aucun poids lourd n’est requis sur le dessus de la pile de transfert, éliminant ainsi la configuration malpropre des transferts capillaires standard vers le haut
  • A un encombrement inférieur à celui de la plupart des dispositifs faits maison et est empilable— jusqu’à cinq unités peuvent être empilées pendant les transferts
  • Permet des transferts de tampon alcalins en une heure et des transferts neutres (SSC) en trois heures
  • Très facile à configurer et fonctionne sans source d’alimentation ou de vide
  • Nécessite moins de tampon et de papier transfert que les transferts classiques
  • Réutilisable
  • Le modèle est de 21 × 26 cm, pour les gels de 12 × 21 cm à 20 × 25 cm
Informations sur la commande
Les boîtes de recharge contenant des membranes et des papiers supplémentaires nécessaires pour un transfert ultérieur sont disponibles séparément (réf. Nº 09-301-177, -179, -181, -183, -185 et -189).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Système de transfert sur gel TurboBlotter™ 15 x 20 cm
Includes device plus five sets of transfer materials for gel size (21 x 26cm) indicated in ordering table. Each set consists of one sheet of Nytran™ SPC 0.45Glc mum Nylon membrane, one wick of 3MM Chr blotting paper and a blotter stack composed of eight sheets of 3MM Chr blotting paper and 20 sheets of GB004 blotting paper. Refills, available separately, contain five sets of transfer materials.
20 cm
15 cm
Kit Nytran™ SPC 0,45 μm pour TurboBlotter™
7,8 in
5,9 po