Learn More
Cytiva Whatman™ Système de transfert TurboBlotter, Grands kits
Le dispositif de transfert vers le bas renverse la pile de transfert classique Nord/Sud pour un transfert rapide et haute résolution d’ADN et d’ARN
421.00€ - 570.00€
Spécification
Type | Kit Nytran™ SPC 0,45 μm pour TurboBlotter™ |
---|---|
Comprend | Includes device plus five sets of transfer materials for gel size (21 x 26cm) indicated in ordering table. Each set consists of one sheet of Nytran™ SPC 0.45Glc mum Nylon membrane, one wick of 3MM Chr blotting paper and a blotter stack composed of eight sheets of 3MM Chr blotting paper and 20 sheets of GB004 blotting paper. Refills, available separately, contain five sets of transfer materials. |
Includes: Includes device plus five sets of transfer materials for gel size (21 x 26cm) indicated in ordering table. Each set consists of one sheet of Nytrantrademark (TM) SPC 0.45Glc mum Nylon membrane, one wick of 3MM Chr blotting paper and a blotter stack composed of eight sheets of 3MM Chr blotting paper and 20 sheets of GB004 blotting paper. Refills, available separately, contain five sets of transfer materials.
Code produit | Marque | Longueur (impériale) du gel | Longueur (métrique) globale | Largeur (impériale) du gel | Largeur (métrique) du gel | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (impériale) du gel | Longueur (métrique) globale | Largeur (impériale) du gel | Largeur (métrique) du gel | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11969297
|
Cytiva
10416316 |
7,8 in | 20 cm | 5,9 po | 15 cm |
421.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11909307
|
Cytiva
10416324 |
9,8 po | 25 cm | 7,8 in | 20 cm |
570.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Tire parti de la gravité—, aucun poids lourd n’est requis sur le dessus de la pile de transfert, éliminant ainsi la configuration malpropre des transferts capillaires standard vers le haut
- A un encombrement inférieur à celui de la plupart des dispositifs faits maison et est empilable— jusqu’à cinq unités peuvent être empilées pendant les transferts
- Permet des transferts de tampon alcalins en une heure et des transferts neutres (SSC) en trois heures
- Très facile à configurer et fonctionne sans source d’alimentation ou de vide
- Nécessite moins de tampon et de papier transfert que les transferts classiques
- Réutilisable
- Le modèle est de 21 × 26 cm, pour les gels de 12 × 21 cm à 20 × 25 cm
Informations sur la commande
Les boîtes de recharge contenant des membranes et des papiers supplémentaires nécessaires pour un transfert ultérieur sont disponibles séparément (réf. Nº 09-301-177, -179, -181, -183, -185 et -189).
Spécification
Kit Nytran™ SPC 0,45 μm pour TurboBlotter™ | |
Includes device plus five sets of transfer materials for gel size (21 x 26cm) indicated in ordering table. Each set consists of one sheet of Nytran™ SPC 0.45Glc mum Nylon membrane, one wick of 3MM Chr blotting paper and a blotter stack composed of eight sheets of 3MM Chr blotting paper and 20 sheets of GB004 blotting paper. Refills, available separately, contain five sets of transfer materials. |