Learn More
Cytiva Filtre d'aération ReZist Whatman™, 50 mm, PTFE, 0,2 μm, stérile
Unités d’aération légères adaptées aux évents de protection, à la filtration en ligne et aux applications d'isolation lorsqu'elles fonctionnent avec des solvants chimiquement agressifs
Marque: Cytiva 10463607
138.58 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21692" pour bénéficier de cette offre.
Description
Unités d’aération légères adaptées aux évents de protection, à la filtration en ligne et aux applications d'isolation lorsqu'elles fonctionnent avec des solvants chimiquement agressifs
- La membrane d’aération hydrophobe interne en PTFE est résistante aux solvants agressifs
- Autoclavable plusieurs fois sans perte d’intégrité
- Intégrité testable (méthodes du point de bulle ou de la pression de percée de l’eau in situ)
- Légers : préviennent le pliage des tubulures pouvant être causé par des dispositifs filtrants lourds
- Adapté à la préparation des échantillons HPLC en ligne
- Connecteur : Buse de tubulure pour tuyau de dia. int. 6 à 10 mm
Spécification
Buse de tubulure pour tuyau de dia. int. 6 à 10 mm | |
PTFE | |
Stérile | |
polypropylène (PP) | |
10/boîte | |
50 mm |
Polypropylène | |
0,2 μm | |
Conçu pour résister aux solvants organiques ; idéal pour la clarification de solvants organiques agressifs ; utilisé comme filtre d’aération pour les petits récipients | |
Whatman™ ReZist™ | |
Filtre pour seringue |