Learn More
Cytiva Cercles qualitatifs crêpés Reeve Angel 226 Whatman™
Filtre qualitatif général avec surface crêpée. Vitesse de filtration élevée, plus rapide que le grade 202 et conservent les particules grossières et les précipités gélatineux.
24.40€ - 345.00€
Spécification
Particle Retention | 20 à 25 μm |
---|---|
Porosité | 20 à 25 μm |
Débit | Rapide |
À utiliser avec (application) | Filtre qualitatif général avec surface crêpée. Vitesse de filtration élevée, plus rapide que le grade 202 et conserve les précipités gélatineux des grosses particules. |
Qualité | 226 |
Code produit | Marque | Format | Diamètre (métrique) | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Format | Diamètre (métrique) | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15520773
|
Cytiva
5226-200 |
Rond | 20 cm |
24.40€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15510773
|
Cytiva
5226-190 |
Rond | 19 cm |
25.75€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15530773
|
Cytiva
5226-330 |
Rond | 33 cm |
65.15€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15540773
|
Cytiva
5226-848 |
Feuille | 8 x 8 po. |
345.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Vitesse de filtration élevée
- Retiennent les particules grosses ou gélatineuses
- La surface grise crêpée unique offre un contraste optique pour les filtrats blancs ou sombres
Spécification
20 à 25 μm | |
Rapide | |
226 |
20 à 25 μm | |
Filtre qualitatif général avec surface crêpée. Vitesse de filtration élevée, plus rapide que le grade 202 et conserve les précipités gélatineux des grosses particules. |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cytiva Cercles qualitatifs crêpés Reeve Angel 226 Whatman™