Learn More
Cytiva Cercles qualitatifs crêpés Reeve Angel 202 Whatman™
Pour les applications de filtration en laboratoire courantes et non critiques, telles que la chimie générale, la pharmacologie, les émulsions, les tests pétroliers, les savons et les détergents
Marque:  Cytiva 5202-400
90.96 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12495372
  • 97.25€ / 100 pièces
Expédition estimée: 08-10-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Pour les applications de filtration en laboratoire courantes et non critiques, telles que la chimie générale, la pharmacologie, les émulsions, les tests pétroliers, les savons et les détergents
  • Rétentivité : Grosses particules grossières cristallines - 15 à 19 μm
  • Vitesse de filtration : moyenne-rapide
  • Couleur : blanc
  • Matériau : cellulose
  • Épaisseur : 0,29mm
  • Contient des additifs résistants à l’humidité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Rond
Moyen rapide
0,29 mm
40 cm
15 à 19 μm
202
15,7 in