Learn More
Cytiva Cercles qualitatifs crêpés Reeve Angel 202 Whatman™
Pour les applications de filtration en laboratoire courantes et non critiques, telles que la chimie générale, la pharmacologie, les émulsions, les tests pétroliers, les savons et les détergents
Marque:  Cytiva 5202-125
Code produit. 11727217
  • 11.25€ / 100 pièces
Expédition estimée: 22-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Pour les applications de filtration en laboratoire courantes et non critiques, telles que la chimie générale, la pharmacologie, les émulsions, les tests pétroliers, les savons et les détergents
  • Rétentivité : Grosses particules grossières cristallines - 15 à 19 μm
  • Vitesse de filtration : moyenne-rapide
  • Couleur : blanc
  • Matériau : cellulose
  • Épaisseur : 0,29mm
  • Contient des additifs résistants à l’humidité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
202 12,5 cm 100/boîte
15 à 19 μm
Filtre qualitatif général avec surface crêpée. Plus rapides que le grade 201 et conservent les grosses particules cristallines grossières. Largement utilisé dans les laboratoires industriels et les laboratoires d’étudiants pour la filtration de routine.
100/Pk.
Rond
Moyenne
202
12,5 cm