Learn More
Cytiva Cercles qualitatifs crêpés Reeve Angel 202 Whatman™
Pour les applications de filtration en laboratoire courantes et non critiques, telles que la chimie générale, la pharmacologie, les émulsions, les tests pétroliers, les savons et les détergents
Marque: Cytiva 5202-250
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Pour les applications de filtration en laboratoire courantes et non critiques, telles que la chimie générale, la pharmacologie, les émulsions, les tests pétroliers, les savons et les détergents
- Rétentivité : Grosses particules grossières cristallines - 15 à 19 μm
- Vitesse de filtration : moyenne-rapide
- Couleur : blanc
- Matériau : cellulose
- Épaisseur : 0,29mm
- Contient des additifs résistants à l’humidité
Spécification
202 25 cm 100/boîte | |
15 à 19 μm | |
Filtre qualitatif général avec surface crêpée. Plus rapides que le grade 201 et conservent les grosses particules cristallines grossières. Largement utilisé dans les laboratoires industriels et les laboratoires d’étudiants pour la filtration de routine. | |
25,0 cm |
Rond | |
Moyenne | |
202 | |
25 cm |