Learn More
Cytiva Papier filtre quantitatif : Cercles de grade 541
Recommandé lorsque la filtration rapide d’un précipité gélatineux pour l’analyse gravimétrique est effectuée sur une solution fortement acide ou alcaline. Papiers quantitatifs Whatman™ : Les cercles de grade 541 sont des filtres en cellulose durcie à l’acide, ce qui réduit les cendres à un niveau extrêmement bas.
Marque:  Cytiva 1541-400
Code produit. 11370514
  • 600.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 23-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les papiers-filtres quantitatifs durcis sans cendres Whatman sont durcis à l’acide pour obtenir une résistance élevée aux liquides et une résistance chimique avec une teneur en cendres extrêmement faible. Ils conviennent à une vaste gamme de procédures de filtration critiques. 
  • Excellente rétention nominale des particules pour une filtration analytique rapide.
  • Forte résistance à l’humidité
  • Grande résistance chimique aux suspensions acides et alcalines fortes
  • Rétention des précipités gélatineux
  • Indice de rétention nominale des particules de 22 μm
  • Débit rapide (vitesse de filtration Herzberg de 34 s.)
  • Concentration maximale de cendres de 0,006 %
  • Détermination quantitative de sédiments dans le lait
Applications
  • À utiliser comme filtre de denrées alimentaires pour animaux pour déterminer la teneur en fibres
  • Détermination de la teneur en gélatine dans le lait et la crème
  • Quantification du chlorure dans le ciment, ainsi que du chlorure et du phosphore dans le charbon et le coke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
>20 à 25 μm
Surface robuste et lisse. Gros précipités gélatineux. Utiles pour les étapes intermédiaires de l’analyse gravimétrique
Grossière
400 mm
ASTM, 12 secondes ; Herzberg, 34 secondes
541
100/boîte
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Cytiva Papier filtre quantitatif : Cercles de grade 541 > Diamètre : 400mm