Learn More
Cytiva Papiers quantitatifs Whatman™ : Cercles de grade 541
Recommandé lorsque la filtration rapide d’un précipité gélatineux pour l’analyse gravimétrique est effectuée sur une solution fortement acide ou alcaline. Papiers quantitatifs Whatman™ : Les cercles de grade 541 sont des filtres en cellulose durcis à l’acide, ce qui réduit les cendres à un niveau extrêmement bas.
Marque:  Cytiva 1541-185
Code produit. 10225451
  • 142.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 04-10-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Recommandés lorsqu’une filtration rapide d’un précipité gélatineux pour analyse gravimétrique est réalisée sur une solution fortement acide ou alcaline.Papier filtre quantitatif Whatman™ :Les disques de grade 541 sont des filtres de cellulose durcis à l’acide, qui réduisent les cendres à un niveau extrêmement bas.
Les papiers-filtres quantitatifs durcis sans cendres Whatman sont durcis à l’acide pour obtenir une résistance élevée aux liquides et une résistance chimique avec une teneur en cendres extrêmement faible. Ils conviennent à une vaste gamme de procédures de filtration critiques. 
  • Excellente rétention nominale des particules pour une filtration analytique rapide.
  • Forte résistance à l’humidité
  • Grande résistance chimique aux suspensions acides et alcalines fortes
  • Rétention des précipités gélatineux
  • Indice de rétention nominale des particules de 22 μm
  • Débit rapide (vitesse de filtration Herzberg de 34 s.)
  • Concentration maximale de cendres de 0,006 %
  • Détermination quantitative de sédiments dans le lait
Applications
  • À utiliser comme filtre de denrées alimentaires pour animaux pour déterminer la teneur en fibres
  • Détermination de la teneur en gélatine dans le lait et la crème
  • Quantification du chlorure dans le ciment, ainsi que du chlorure et du phosphore dans le charbon et le coke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
3 s/100 ml/posup2/sup
Rond
22 μm
359 ml/min
Grade 541
100/boîte
Durci sans cendres
185 mm
Papier filtre rapide sans cendres de grade 541, cercles de 185 mm (100 pièces)
Linters de coton haute qualité
ASTM, 12 secondes ; Herzberg, 34 secondes
Applications types : fibres dans les aliments pour animaux, gélatine dans le lait et la crème, chlorure dans le ciment, chlorure et phosphore dans le charbon et le coke.
Grossière
155 μm
7,28 in