Learn More
Cytiva Les disques de papier filtre qualitatif Whatman™ Feuilles de grade 1
Couvrent une large gamme d’applications de laboratoire et sont fréquemment utilisés pour la clarification des liquides. Les disques de papier filtre qualitatif Whatman™ Les feuilles de grade 1 sont des papiers filtres de grade standard couramment utilisés pour les applications de routine avec un taux de rétention dans le milieu et un débit.
77.95€ - 962.00€
Spécification
Format | Feuille |
---|---|
Matériau | Cellulose |
Porosité | 11 μm, Moyenne |
Vitesse de filtration | 150 s |
Débit | Moyenne |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11392815
|
Cytiva
1001-813 |
26 X 31 mm (1 x 1,23 po.) | 1000Pack |
78.94€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11302825
|
Cytiva
1001-824 |
75 x 100 mm (3 x 4 po) | Lot de 500 |
77.95€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11312825
|
Cytiva
1001-917 |
460 x 570 mm (18,11 x 22,45 po) | 100/paquet |
218.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
11322825
|
Cytiva
1001-918 |
460 x 570 mm (18,11 x 22,45 po) | Lot de 500 |
962.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11310404
|
Cytiva
1001-929 |
600 x 600 mm (23,62 x 23,62 po) | 100/paquet |
211.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11332825
|
Cytiva
1001-931 |
580 x 680 mm (22 x 26 po) | 100/paquet |
270.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11300404
|
Cytiva
1001-932 |
580 x 680 mm (22 x 26 po) | Lot de 500 |
854.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 18-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Beschreibung
Couvrent une large gamme d’applications de laboratoire et sont fréquemment utilisés pour la clarification des liquides. Les disques de papier filtre qualitatif Whatman™ Les feuilles de grade 1 sont des papiers filtres de qualité standard couramment utilisés pour les applications de routine avec un taux de rétention dans le milieu et un débit.
Ces filtres en cellulose sont utilisés dans les techniques analytiques qualitatives pour déterminer et identifier les matériaux et pour clarifier des liquides.
- Rétention des particules : >11 μm
- Porosité : moyenne
- Vitesse de filtration : ASTM™, 40 s ; Herzberg, 150 s.
- Surface : lisse
- Sépare les précipités comme le sulfate de plomb, l’oxalate de calcium (chaud) et le carbonate de calcium
- Utilisé pour l’analyse des sols et les procédures d’analyse des semences dans l’industrie agricole
- Utilisé pour séparer les denrées alimentaires solides du liquide associé ou pour extraire le liquide dans l’industrie alimentaire
- La poussière atmosphérique est prélevée à partir du flux d’air et l’intensité de la coloration mesurée
- Imprégnés d'un réactif chromogène et d'une formation de couleurs quantifiées par réflectance optique pour la détection des gaz
Spezifikation
Feuille | |
11 μm, Moyenne | |
Moyenne | |
Grade 1 |
Cellulose | |
150 s | |
Papiers filtres standard couramment utilisés pour les applications de routine avec un taux de rétention et un débit moyens. Couvrent une large gamme d’applications de laboratoire et sont fréquemment utilisés pour la clarification des liquides. | |
180 μm |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.