Learn More
Cytiva Filtres pour seringues 30 mm en acétate de cellulose stériles Whatman™ Puradisc™
Présentent de très faibles niveaux de liaison protéique, de sorte qu’ils conviennent aux applications de récupération protéique. Les filtres pour seringues 30 mm en acétate de cellulose stériles FP Whatman™ Puradisc™ sont hydrophiles, ce qui permet de s’en servir avec des milieux aqueux et alcooliques malgré une résistance limitée aux solvants.
192.00€ - 238.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Matériau (membrane) | Acétate de cellulose |
Stérilité | Stérile |
Zone de filtration | 5,7 cm2 |
Volume mort (après purge de l’air) | <50 μL |
Code produit | Marque | Porosité | Connecteurs | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Connecteurs | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10271931
|
Cytiva
10462205 |
0,2 μm | FLL/ML |
203.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
11329314
|
Cytiva
10462240 |
0,8 μm | FLL/ML |
192.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
11379314
|
Cytiva
10462260 |
1,2 μm | FLL/ML |
192.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
10363051
|
Cytiva
10462100 |
0,45 μm | FLL/MLL |
238.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
11399304
|
Cytiva
10462200 |
0,2 μm | FLL/ML |
198.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
Description
Présentent de très faibles niveaux de liaison protéique, de sorte qu’ils conviennent aux applications de récupération protéique. Les filtres pour seringues 30 mm en acétate de cellulose stériles FP Whatman™ Puradisc™ sont hydrophiles, ce qui permet de s’en servir avec des milieux aqueux et alcooliques malgré une résistance limitée aux solvants.
Seringue en acétate de cellulose bien adaptée à la filtration rapide et courante des échantillons jusqu’à 100 ml- Polypropylène sans pigment
- Blister stérile
- Connecteurs Luer d’entrée et de sortie
- Version stérile pour les applications critiques
Spécification
Autoclavable | |
Stérile | |
<50 μL | |
Raccord Luer Lock femelle | |
Lot de 50 | |
Jusqu’à 100 mL |
Acétate de cellulose | |
5,7 cm2 | |
Polycarbonate | |
6,9 bar (100 psi) | |
Filtre pour seringue | |
30 mm |