Learn More
Cytiva Filtres pour seringues en PTFE non stériles 25 mm Whatman™ Puradisc
Contiennent une membrane hydrophobe chimiquement stable et inerte. Les filtres pour seringues en PTFE 25 mm Whatman™ Puradis présentent une faible liaison protéique et leur application principale est la filtration d'échantillons non aqueux.
Marque: Cytiva 6784-2502
124.54 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21692" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Contient une membrane hydrophobe chimiquement stable et inerte.Les filtres pour seringues en PTFE de 25 mm Whatman™ Puradisc offrent une faible liaison protéique. Ils servent principalement à filtrer des échantillons non aqueux.
- Pour la filtration des solvants, des produits chimiques et des solutions non aqueuses
- Les applications typiques incluent la HPLC, la CCM et la clarification d’échantillons GC ; la filtration de solvant HPLC
- Fabriqués en polytétrafluoroéthylène (PTFE) hydrophobe
- Non stériles, autoclavables
Spécification
Filtre pour seringue en polytétrafluoroéthylène Puradisc 25 mm, 0,2 mu;m, non stérile (50 pièces) | |
0,2 μm | |
4,2 cm2 | |
Polypropylène (PP) sans pigment | |
Luer mâle | |
50 pièces | |
Jusqu’à 100 mL | |
25 mm |
PTFE | |
Non stérile | |
Pour la HPLC, TLC et la clarification d’échantillons GC ; filtration de solvant de HPLC | |
Raccord Luer Lock femelle | |
5,2 bar (75 psi) | |
Filtre pour seringue | |
22,9 x 28,4 mm |