Learn More
Cytiva Filtres pour seringues stériles de 13 mm Whatman™ Puradisc™
Les filtres pour seringues stériles de 13 mm Whatman™ Puradisc™ peuvent être utilisés pour la préparation d’échantillons biologiques et HPLC.
Marque: Cytiva 6786-1302
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Diamètre : 13 mm
- Volume d’échantillon jusqu’à 10 ml
- Le faible volume de rétention < 25 μl garantit une récupération d’échantillons maximale.
- Microfibre de verre en option
- Format de type tube-embout (en option)
Spécification
Oui | |
Nylon | |
Sterile | |
≤25 mL | |
Raccord Luer-Lock femelle | |
5.2 bar (75 psi) | |
Filtre pour seringue | |
13 mm |
Puradisc 13 mm Nylon Syringe Filter, 0. 2 μm (50 pcs) | |
0.2 μm | |
1.3 cm² | |
Polypropylène (PP) | |
Raccord Luer mâle | |
Pk. of 50 | |
Jusqu’à 10 ml |