Learn More
Cytiva Filtres pour seringues stériles de 13 mm Whatman™ Puradisc™
Les filtres pour seringues stériles de 13 mm Whatman™ Puradisc™ peuvent être utilisés pour la préparation d’échantillons biologiques et HPLC.
Marque: Cytiva 6780-1304
153.55 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21692" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Diamètre : 13 mm
- Volume d’échantillon jusqu’à 10 ml
- Le faible volume de maintien de <25 μl garantit une récupération maximale des échantillons
- Microfibre de verre en option
- Format de pointe de tube (en option)
Spécification
Autoclavables | |
Filtre pour seringue en PES Puradisc 13 mm, 0,45 mu;m, stérile (50 pièces) | |
0,45 μm | |
1,3 cm2 | |
polypropylène (PP) | |
Luer mâle | |
50 / boîte | |
Jusqu’à 10 mL |
Conforme aux exigences de la norme USP classe VI en matière de biosécurité | |
PES | |
Stérile | |
≤25 μL | |
Raccord Luer Lock femelle | |
5,2 bar (75 psi) | |
Filtre pour seringue | |
13 mm |