Learn More
Cytiva Filtres pour seringues stériles de 13 mm Whatman™ Puradisc™
Les filtres pour seringues stériles de 13 mm Whatman™ Puradisc™ peuvent être utilisés pour la préparation d’échantillons biologiques et HPLC.
Marque: Cytiva 6786-1301
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Polypropylène sans pigment Blister stérile Inlet et connecteurs de sortie luer Option stérile pour applications critiques• 6 types de membranes disponibles
• Raccord entrée/sortie: Luer lock femelle/Luer mâle
• Filtre seringue stérile
Spécification
Autoclavable | |
Nylon | |
Sterile | |
≤25 mL | |
Female luer lock | |
5.2 bar (75 psi) | |
Syringe Filter | |
13 mm |
Puradisc 13 mm Nylon Syringe Filter, 0.1 μm (50 pcs) | |
0.1 μm | |
1.3 cm2 | |
Polypropylene | |
Male luer | |
Pk. of 50 | |
Up to 10 mL |