Learn More
Cytiva Filtres pour seringues en PTFE non stériles 13 mm Whatman™ Puradisc
Elle utilise une membrane hydrophobe chimiquement stable et inerte. Les filtres pour seringues en PTFE Whatman™ Puradisc de 13 mm sont principalement utilisés pour la filtration des échantillons non aqueux.
Marque: Cytiva 6775-1302
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Elle utilise une membrane hydrophobe chimiquement stable et inerte.Les filtres pour seringues en PTFE Whatman™ Puradisc de 13 mm sont principalement utilisés pour filtrer des échantillons non aqueux.
- Excellente résistance à tous les solvants organiques
- Filtres en polypropylène
- Raccord d’entrée Luer-Lock femelle
- Raccord de sortie Luer Slip mâle
- Produit non stérile
- Produit autoclavable
- Pour les échantillons jusqu’à 10 ml
- Zone de filtration : 1,3cm2
- Volume de rétention (avec purge de l’air) de ≤25 μl
Spécification
Filtre pour seringue en PTFE Puradisc 13 mm, avec embout de tube, 0,2 mu;m, non stérile (50 pièces) | |
0,2 μm | |
1,3 cm2 | |
polypropylène (PP) | |
Raccord Luer Lock femelle | |
5,2 bar (75 psi) | |
Filtre pour seringue | |
16,3 x 19,8 mm |
PTFE | |
Non stérile | |
≤25 μL | |
Pointe de tube | |
Luer mâle | |
50 pièces | |
Jusqu’à 10 mL | |
13 mm |