Learn More
Cytiva Dispositifs de filtration sous pression Whatman™
Les dispositifs de filtration sous pression avec un cylindre de chargement d'échantillons conviennent à la filtration par lots d'échantillons de 20 ml. Les dispositifs sans cylindres de perfusion sont connectés en ligne et conviennent à des volumes plus importants de plusieurs litres.
1870.00€ - 5790.00€
Spécification
Jetable | Reusable |
---|---|
Stérilité | Non stérile |
À utiliser avec (application) | Pressure Filtration |
Température (impériale) max. | 392°F |
Température (métrique) Max | 200°C |
Code produit | Marque | Modèle | Matériau | Volume (métrique) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Matériau | Volume (métrique) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11335004
|
Cytiva
10450450 |
MD050/4 | Acier inoxydable | 200 ml | Joint torique en silicone / joint torique en PTFE, cylindre de perfusion de 200 ml pour membrane de 5 cm |
1870.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11365004
|
Cytiva
10451610 |
MD142/5/3 | Acier inoxydable | 2 200 ml | Joint torique en silicone / joint torique en PTFE, cylindre de perfusion de 2200 ml pour membrane de 14,2 cm de diamètre |
5750.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11395004
|
Cytiva
10451710 |
MD142/7/3 | PTFE | 1 500 ml | Joint torique en silicone / joint torique en PTFE, cylindre de perfusion de 1500 ml pour membrane de 14,2 cm de diamètre |
5790.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
La filtration de liquides et de gaz est possible, y compris la filtration stérile de sérums ou la filtration claire de milieux difficiles à filtrer, en particulier ceux qui sont très visqueux. Les membranes, les disques de filtre en papier ou en fibre de verre peuvent être utilisés. Le nettoyage et le changement des filtres est effectué en suivant quelques étapes.Spécification
Reusable | |
Pressure Filtration | |
200°C |
Non stérile | |
392°F | |
Pressure Filtration Manifold |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cytiva Dispositifs de filtration sous pression Whatman™