Learn More
Cytiva Filtres à membrane Whatman™ en polyéthersulfone (PES)
Les filtres à membrane en polyéthersulfone (PES) Whatman du groupe Cytiva’s Life Sciences sont hydrophiles et stables en pH alcalin, ce qui les rend adaptés aux échantillons biologiques et aux applications aqueuses.
Marque: Cytiva 111164
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Une faible liaison protéique minimise l'adsorption des protéines non spécifiques
- Membrane hydrophile adaptée aux applications aqueuses, en particulier au pH alcalin
- Surface lisse pour faciliter le dénombrement des microorganismes
Spécification
0,8 μm | |
47 mm |