Learn More
Cytiva Filtres en ligne Polydisc Whatman™
Filtres polyvalents et économiques conçus pour une filtration d’échantillons plus volumineux
Marque: Cytiva 6724-5145
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Filtres polyvalents et économiques conçus pour une filtration d’échantillons plus volumineux
- Filtrez jusqu’à 1 l avec un seul appareil
- Peut être utilisé en conjonction avec une seringue ou un tuyau en ligne connecté (6-10 mm de diamètre intérieur) via des raccords cannelés crantés
- Le boîtier en PP haute pureté préserve la pureté des échantillons
- Dispositifs de filtration de 50 mm
- Autoclavables
- Léger (11,5 g)
- Pour milieux de culture tissulaire, préparation de réactifs, solutions de comptage de particules, préparations pharmaceutiques membrane polyéthersulfone à haut débit (faible liaison protéique et sans surfactants)
- Le préfiltre en microfibre de verre prolonge la durée de vie de la membrane et filtre efficacement les échantillons fortement contaminés
- Bouchon de stérilité sur la sortie (en option)
- Les raccords de tuyaux cannelés sans résidu OEt s’adaptent à plusieurs tailles de tubulures. Intégrité testable (méthode de point à bulle) Scellé dans son propre emballage de blister transparent de ”qualité médicale“ et fixé dans un emballage de protection
- À utiliser dans les évents, les gaz en ligne et les gaz d’échappement pour les environnements de croissance, les gaz propres ou stériles, les solvants, les réactifs, les gaz de séchage, les photoresistes membrane en PTFE hydrophobe idéale pour les solutions chimiquement agressives, les réactifs et les solvants organiques
- Boîtier résistant aux produits chimiques Intégrité testable (méthodes de point à bulle ou de pression de percée de l’eau in situ) Répond aux normes de biosécurité
Spécification
Autoclavables | |
PES | |
20,4 cm2 | |
polypropylène (PP) | |
Boîte de 50 | |
50 mm |
Polydisc AS, membrane en PES, 0,45 mu;m, (50 pièces) | |
0,45 μm | |
Filtration d’échantillons plus volumineux | |
Buse de tubulure (tuyau de diamètre intérieur de 6-10 mm) | |
Polydisc AS |