Learn More
Cytiva Capsules jetables Whatman™ Polycap : 75TC
Filtres Polycap TC pour la filtration stérile de solutions aqueuses biologiques et de culture tissulaire
145.00€ - 174.00€
Spécification
Matériau (membrane) | PES |
---|---|
Stérilité | Stérile |
Zone de filtration | 930 cm2 |
À utiliser avec (application) | Filtration stérile de solutions biologiques et de culture tissulaire. Principalement pour les solutions aqueuses |
Matériau de boîtiers | polypropylène (PP) |
Code produit | Marque | Porosité | Type d’entrée | Type de sortie | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Type d’entrée | Type de sortie | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11359154
|
Cytiva
6715-7502 |
0,2/0,2 μm | Raccord cannelé d’entrée SB de 1/4-3/8 po | Raccord cannelé de sortie plus cloche de remplissage 1/4-3/8 po |
163.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11319154
|
Cytiva
6714-7501 |
0,2/0,1 μm | Raccord cannelé d’entrée SB de 1/4-3/8 po | Raccord de sortie SB 1/4-3/8 po |
145.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11389154
|
Cytiva
6717-7504 |
0,6/0,45 μm | 3/8-1/2 po avec raccord cannelé d’entrée SB 1/2 | 3/8-1/2 po avec raccord cannelé d’entrée et de sortie SB 1/2 |
145.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11349154
|
Cytiva
6714-7502 |
0,2/0,2 μm | 1/4-3/8 po avec raccord cannelé d’entrée et de sortie SB | 1/4-3/8 po avec raccord cannelé d’entrée et de sortie SB |
174.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11309164
|
Cytiva
6717-7510 |
0,2/0,1 μm | Raccord cannelé d’entrée et de sortie SB 1/2 de 3/8-1/2 po | Raccord cannelé d’entrée et de sortie SB 1/2 de 3/8-1/2 po |
145.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Filtre double épaisseur pour une longue durée de vie et une grande efficacité
- Stériles, apyrogènes
- Capsules de filtration de qualité stérile
- Les capsules de 0,2 μm sont conformes à la norme ASTM F838-83 en matière de rétention bactérienne
- Membrane à faible capacité de liaison protéique
- Hydrophiles ; Faible taux de substances extractibles
- Avec évent d’entrée
- Milieux filtrants : polyéthersulfone (PES) double couche
Filtration stérile de solutions biologiques et de culture tissulaire. Principalement pour les solutions aqueuses
Spécification
PES | |
930 cm2 | |
polypropylène (PP) |
Stérile | |
Filtration stérile de solutions biologiques et de culture tissulaire. Principalement pour les solutions aqueuses | |
4,1 bar (60 psi) |