Learn More
Cytiva Capsules à usage unique Whatman™ Polycap™, 36 TF
Fabriquées avec une membrane en PTFE robuste et un boîtier en polypropylène. Capsules à usage unique Whatman™ Polycap™, 36 TF filtre les solutions organiques et agressives, l'air et le gaz.
Marque:  Cytiva 6711-3604
Code produit. 11389174
  • 104.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Intégrité testable
  • Flux bidirectionnel : certaines applications peuvent nécessiter une orientation
  • Milieux filtrants : Membrane en PTFE hydrophobe
Applications :
Filtration de solutions organiques, de solutions agressives, de l’air et de gaz ; peuvent également être utilisées comme évent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Autoclavables
PTFE
500 cm2
polypropylène (PP)
4,1 bar (60 psi)
Polycap TF 36, 0,45 mu;m, avec entrée MNPT et sortie SB 3/8 po (1 pièce)
0,45 μm
Filtration de solutions organiques, de solutions agressives, de l’air et de gaz ; peuvent également être utilisées comme évent.
Filetage NTP mâle
Raccord cannelé pour tubulure 6 à 10 mm (1/4 à 3/8°po)