Learn More
Cytiva Capsules à usage unique Whatman™ Polycap™, 36 TF
Fabriquées avec une membrane en PTFE robuste et un boîtier en polypropylène. Capsules à usage unique Whatman™ Polycap™, 36 TF filtre les solutions organiques et agressives, l'air et le gaz.
Marque: Cytiva 2601T
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Intégrité testable
- Flux bidirectionnel : certaines applications peuvent nécessiter une orientation
- Milieux filtrants : Membrane en PTFE hydrophobe
Applications :
Filtration de solutions organiques, de solutions agressives, de l’air et de gaz ; peuvent également être utilisées comme évent.
Specifications
Autoclavables | |
PTFE | |
500 cm2 | |
polypropylène (PP) | |
4,1 bar (60 psi) |
Filtre à capsule Polycap TF 36, 0,2 mu;m, avec entrée et sortie FNPT (5 pièces) | |
0,2 μm | |
Filtration de solutions organiques, de solutions agressives, de l’air et de gaz ; peuvent également être utilisées comme évent. | |
Filetage NTP femelle | |
Filetage NTP femelle |