Learn More
Cytiva Capsules jetables Whatman™ Polycap : 150TC
Filtres Polycap TC pour la filtration stérile de solutions aqueuses biologiques et de culture tissulaire
155.00€ - 235.00€
Spécification
Matériau (membrane) | PES |
---|---|
Stérilité | Stérile |
Zone de filtration | 1900 cm2 |
À utiliser avec (application) | Filtration stérile de solutions biologiques et de culture tissulaire. Principalement pour les solutions aqueuses |
Matériau de boîtiers | polypropylène (PP) |
Code produit | Marque | Porosité | Type de sortie | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Type de sortie | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11394624
|
Cytiva
6717-9502 |
0,2/0,2 μm | Raccord cannelé d’entrée et de sortie SB 1/2 de 3/8-1/2 po |
235.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11309144
|
Cytiva
6717-9504 |
0,6/0,45 μm | Raccord cannelé d’entrée et de sortie SB 1/2 de 3/8-1/2 po |
188.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11369154
|
Cytiva
6718-9502 |
0,2/0,2 μm | Raccord cannelé d’entrée et de sortie SB 1/2 de 1/4-3/8 po |
155.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11389134
|
Cytiva
6717-9501 |
0,2/0,1 μm | 1/2 SB |
226.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Filtres Polycap TC pour la filtration stérile de solutions aqueuses biologiques et de culture tissulaire
- Filtre double épaisseur pour une longue durée de vie et une grande efficacité
- Stériles, apyrogènes
- Capsules de filtration de qualité stérile
- Les capsules de 0,2 μm sont conformes à la norme ASTM F838-83 en matière de rétention bactérienne
- Membrane à faible capacité de liaison protéique
- Hydrophiles ; Faible taux de substances extractibles
- Avec évent d’entrée
- Milieux filtrants : polyéthersulfone (PES) double couche
Applications :
Filtration stérile de solutions biologiques et de culture tissulaire. Principalement pour les solutions aqueuses
Spécification
PES | |
1900 cm2 | |
polypropylène (PP) |
Stérile | |
Filtration stérile de solutions biologiques et de culture tissulaire. Principalement pour les solutions aqueuses | |
4,1 bar (60 psi) |