Learn More
Cytiva Distributeurs de bobines pour indicateurs de pH Whatman™
Utilisés pour déterminer rapidement les valeurs de pH
Marque:  Cytiva 2600-102A
Code produit. 11350674
  • 21.05€ / 1 pièce
Expédition estimée: 08-10-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Utilisé pour déterminer rapidement les valeurs de pH
  • Relevés de pH instantanés
  • Précis pour une grande variété de tests de pH de routine
  • Pratique et portatif pour une utilisation sur le terrain
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
4 à 7
Bobine
Tests de pH courants
Distributeur indicateur de pH