Learn More
Cytiva Bandelettes de comparaison intégrales indicatrices de pH Whatman™
Utilisés pour déterminer rapidement les valeurs de pH
Marque: Cytiva 2612-990
50.62 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Utilisé pour déterminer rapidement les valeurs de pH
- Relevés de pH instantanés
- Précis pour une grande variété de tests de pH de routine
- Pratique et portatif pour une utilisation sur le terrain
Spécification
1.0 à 12.0 | |
Pour la détermination rapide du pH dans de nombreuses applications de laboratoire et d’industrie | |
Bandelette de test indicateur de pH, bandelette de comparaison intégrée |
Barrette | |
Supports en plastique, segments en papier sur chaque bandelette, chartes indicatrices supplémentaires | |
100 x 11 mm |