Learn More
Cytiva Bandelettes de comparaison intégrales indicatrices de pH Whatman™
Utilisés pour déterminer rapidement les valeurs de pH
Marque: Cytiva 2626-990
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Utilisé pour déterminer rapidement les valeurs de pH
- Relevés de pH instantanés
- Précis pour une grande variété de tests de pH de routine
- Pratique et portatif pour une utilisation sur le terrain
Spécification
1.8 à 3.8 | |
Tests de pH courants | |
Bandelette de test indicateur de pH, bandelette de comparaison intégrée |
Bande | |
Supports en plastique, segments en papier sur chaque bandelette, chartes indicatrices supplémentaires | |
100 x 11 mm |