Learn More
Cytiva Membrane circulaire en nylon Whatman™
Pour la filtration de solutions aqueuses et la plupart des solvants organiques
Marque: Cytiva 7402-002
115.90 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21692" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Pour la filtration de solutions aqueuses et la plupart des solvants organiques
- Hydrophiles - agents mouillants non nécessaires
- Pour une utilisation avec un large éventail de préparations biologiques
- Flexibles, durables et résistants aux déchirures
- Autoclavables à 135 °C
Spécification
Autoclavables | |
Nylon | |
0,2 μm | |
Hydrophile | |
25 mm |
Membrane | |
Nylon | |
Pour la filtration de solutions aqueuses et la plupart des solvants organiques | |
Disque à membrane de filtration |