Learn More
Cytiva Membranes en PC poreux Nuclepore Whatman™ AOX
Les filtres Nuclepore de GE sont fabriqués à partir de films en PC de haute qualité, avec des tailles de pores clairement définies et des débits élevés pour une analyse AOX reproductible.
141.83€ - 192.00€
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Matériau Polycarbonate Nucleopore
Porosité 0,4 μm
Débit Haut
À utiliser avec (application) Microscopie par épifluorescence, analyse de l’environnement, biologie cellulaire
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Diamètre (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Diamètre (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
11338994
Afficher les documents Détails de la promotion
Cytiva
110637
25 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11322905
Afficher les documents Détails de la promotion
Cytiva
111137
47 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
  • Importante résistance chimique et stabilité thermique pour une large gamme d’échantillons
  • Teneur en cendres constante et basse, et faible tare
  • Compatible avec les directives ISO 9562 pour la détermination des halogènes à liaison organique adsorbables
  • La surface lisse et plane augmente la visibilité des particules
Spécification
Spécification
Autoclavable
0,4 μm
Microscopie par épifluorescence, analyse de l’environnement, biologie cellulaire
Polycarbonate Nucleopore
Haut
Hydrophile