Learn More
Cytiva Membranes poreuses en polycarbonate de 76 mm Whatman™ Nuclepore™
En film PC haute qualité et poreuses pour des tailles de pores extrêmement précises. Les membranes poreuses en PC Whatman™ Nuclepore™ de 76 mm offrent une bonne résistance chimique et thermique, des débits élevés et disposent de pores bien définis. Elles conviennent parfaitement à la microscopie, la cytologie, la parasitologie, à certaines analyses de l’air et à des analyses océanographiques spécifiques.
Marque: Cytiva 111503
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Une chimiotaxie efficace nécessite un équilibre délicat entre l’adhérence et la migration des cellules. Les membranes Nucleopore associent le PP sans PVP aux pores cylindriques marquées et uniformes pour atteindre cet équilibre.- Taille de pores strictement définie de l’ordre du sous-micron, ce qui permet de mesurer la déformation des particules et de capturer de très petites particules
- Matériau poreux offrant une porosité extrêmement précise et une forte densité de pores
- Traitement au PVP pour ses qualités hydrophiles
- Faible taux de substances extractibles, qui réduit le risque de contamination de l’échantillon
- Importante résistance chimique et bonne stabilité thermique pour une large gamme de types d’échantillons
- Teneur en cendres constante et faible, tare réduite
- Surface lisse et plane pour une bonne visibilité des particules
Spécification
Polycarbonate Nucleopore | |
Élevée | |
76 mm |
0,05 μm | |
Hydrophile |