Learn More
Cytiva Membranes d’ester de cellulose mixte non stériles Whatman™ ME 25
Offre une plus grande adsorption de produit avec un haut degré de zone de surface interne. Les membranes en cellulose mixte non stériles Whatman™ ME 25 sont disponibles en version unie pour les applications automatiques de comptage de colonies, ainsi que pour les applications de comptage manuelles.
Marque: Cytiva 10409414
Description
Meilleure adsorption de produit grâce à une surface interne supérieure.Les membranes en cellulose mixte non stériles Whatman™ ME25 sont disponibles en version unie pour les applications automatiques de comptage de colonies, ainsi que pour les applications de comptage manuelles.
Composées d’acétate de cellulose et de nitrate de cellulose caractérisés par une surface lisse et uniforme. Le contraste des couleurs fourni par la surface du filtre facilite la détection des particules et minimise la fatigue oculaire.- La surface quadrillée (intervalles de 3,1 mm) rend les filtres parfaits pour le comptage des colonies après incubation
- L’encre spéciale non toxique utilisée est entièrement exempte d’inhibiteurs de croissance bactérienne
- Fabriqués dans des conditions en salle blanche strictement contrôlées
- Porosité : 0,45 μm
Spécification
Autoclavable | |
Ester de cellulose mixte | |
0,45 μm | |
Vert / noir | |
1000Pack | |
Grille | |
130°C | |
12,5 sec./100 ml/12,5 cmsup2/sup | |
47 mm |
Vert / noir | |
ME 25 | |
Non stérile | |
Moyenne | |
3,1mm | |
266°F | |
Membrane | |
1,85 in |
Sécurité et traitement
- Attention
Catégorie de danger
- Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
- H228-Matière solide inflammable.