Learn More
Cytiva Membranes d’ester de cellulose mixte unies Whatman™ ME 25
Facilite le processus de comptage et minimise la fatigue oculaire grâce à un contraste de couleur entre la surface et les colonies. Les membranes d’ester de cellulose mixte unies Whatman™ ME 25 se caractérisent par une surface lisse et plus uniforme.
Marque:  Cytiva 10401614
143.45 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21631" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11375304
  • 154.00€ / 100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Excellent contraste pour faciliter la détection des particules.
  • Offrent un haut degré de zone de surface interne pour une plus grande adsorption du produit.
  • Capacité de charge des saletés plus importante.
  • Biologiquement inerte avec une stabilité thermique satisfaisante.
  • Aucun surfactant risquant de contaminer les échantillons.
  • La structure microporeuse uniforme de la membrane permet des débits élevés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Autoclavable
Mélange d’acétate de cellulose et de nitrate de cellulose
Non stérile
unie
ME25
145 μm
2.8bar
0,45 μm
12,5 s / 100 ml / 12,5 cm2
Papier entrelacé
100/boîte
50 mm
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • ME25, 0.45 µm 50 mm, 100 pack W/O IN
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.