Learn More
QIAGEN Cartes FTA™ Elute Micro indicatrices
Pour la collecte, la stabilisation, le traitement, le transport et l'archivage d'échantillons biologiques. 1 zone d'échantillon par carte.
Marque: QIAGEN WB120411
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Technologie d’élution FTA pour une élution pratique des acides nucléiques à base d’eau.
- Les cartes indicatrices QIAcard FTA comprennent un colorant rose qui devient blanc lorsqu’un échantillon incolore, par exemple des cellules buccales ou de la salive, est appliqué.
- Stabilisation et protection des acides nucléiques à température ambiante avec pour des volumes de dépôt de 125 μl.
- Lyse les cellules au contact, dénature les protéines et protège l’ADN de la dégradation.
Spécification
Température ambiante | |
PCR multiplex, séquençage après amplification par PCR, analyse de SNP, analyse STR, typage HLA, amplification du génome entier, PCR quantitative, mise en banque de matériel biologique, pharmacogénomique, génotypage, identification génétique, détection des transgènes | |
Micro carte indicatrice d’élution FTA | |
40 μl |
Recueillir, traiter, transporter et conserver des échantillons biologiques incolores, tels que des échantillons buccaux ou de salive.Avec FTA Elute, les protéines restent étroitement liées tandis que l’ADN est élué de la matrice. | |
Colorant inerte | |
100/paquet | |
15 à 30 min |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
- H302 + H312 + H332-Nocif en cas d'ingestion, de contact cutané ou d'inhalation.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .