Learn More
Cytiva Porte-filtres Whatman™ pour filtre pour seringue
À utiliser pour la clarification et la filtration stérile de liquides et de gaz sous pression. Le porte-filtres Whatman™ pour filtre pour seringue de 25 mm est un porte-filtres à membrane en ligne en polysulfone équipé d'un support de filtre résistant à la pression et d'un joint torique en silicone pour s'assurer que l'unité ne fuie pas.
Marque: Cytiva 10461000
142.86 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21692" pour bénéficier de cette offre.
Description
Utilisez ce porte-filtres en polysulfone avec joint torique en silicone pour éliminer en ligne les particules ou les contaminants microbiens des liquides ou des gaz, comme dans les liquides ou la stérilisation à froid. Le porte-filtres peut également être utilisé comme cloche aseptique.
- Idéal pour les contrôles microbiologiques et la filtration de l'eau stérile exempte de particules
- Recommandé pour les pompes péristaltiques et la stérilisation au gaz
- Facile à démonter pour nettoyer ou changer les filtres
- Équipé d’un support de filtre résistant à la pression
- Les connecteurs de tubulures amovibles aux deux extrémités s'adaptent à 3/8 po, tubulure D.I.
- Comprend un raccord Luer-Lock pour permettre une utilisation avec une seringue
- Taille : 30 mm, diamètre x 34 mm H
Spécification
Autoclavables | |
Filtre de seringue de 25 mm | |
Clarification en ligne et filtration stérile des liquides et des gaz sous pression | |
10/boîte | |
121°C | |
30 mm |
En ligne | |
Polysulfone avec joint torique en silicone | |
100°psi | |
250°F | |
Portoir |