Learn More
Cytiva Cartouches d’extraction Soxhlet en microfibres de verre de haute pureté Whatman™
Conçues pour s’adapter à la plupart des unités d’extraction Soxhlet. Les cartouches d’extraction Soxhlet en microfibre de verre haute pureté Whatman™ sont fabriquées avec 100 % de microfibre de verre borosilicaté. Elles conviennent bien au contrôle de la pollution lorsqu’une analyse de gaz chauds et acides est nécessaire.
Marque:  Cytiva 2814-432
Code produit. 11300724
  • 585.00€ / 25 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Conçues pour s’adapter à la plupart des unités d’extraction Soxhlet. Les cartouches d’extraction Soxhlet en microfibre de verre haute pureté Whatman™ sont fabriquées avec 100 % de microfibre de verre borosilicaté. Elles conviennent bien au contrôle de la pollution lorsqu’une analyse de gaz chauds et acides est nécessaire.
  • Résistance thermique pouvant atteindre 500°C
  • Sans liant, sans additifs chimiques
  • Conçues pour s’adapter à la plupart des extracteurs Soxhlet disponibles dans le commerce.
  • Efficace lorsqu’utilisé avec des solvants incompatibles avec les matériaux cellulosiques
  • Applications : analyse des gaz chauds et acides lors du contrôle des émissions et de la surveillance des gaz de cheminée, analyse des résidus de pesticides par extraction Soxhlet, détermination de la teneur en huile/graisse des aliments, analyse des huiles et graisses dans les déchets solides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Les cartouches d’extraction 100 % en microfibres de verre borosilicaté (HP-GF) Whatman de GE sont conçues pour s’adapter à la plupart des unités d’extraction Soxhlet. Elles conviennent bien au contrôle de la pollution lorsqu’une analyse de gaz chauds et acides est nécessaire.
Fibres en verre borosilicaté
Surveillance des gaz de cheminée. Extraction Soxhlet. Analyse des résidus de pesticides. Détermination de la teneur en huile / graisse des aliments. Analyse des huiles et graisses dans les déchets solides.
Unités d’extraction Soxhlet
932deg;F
Cartouche d’extractio
43 mm
1,7 mm
HP-GF
123 mm
500deg;C
Nom du produit
Cytiva Cartouches d’extraction Soxhlet en microfibres de verre de haute pureté Whatman™ > Longueur : 123 mm ; dia. int. : 43 mm