Learn More
Cytiva Capsules de filtration d’air jetables avec bouchon HEPA
Elles retiennent 99.97 % de toutes les particules ; ≥ 0.3 μm dans les flux d’air et de gaz. Les capsules de filtration d’air jetables avec bouchon HEPA Whatman™ sont utilisées dans les environnements scientifiques, industriels et de recherche pour de nombreuses applications de filtration des gaz et de l’air exigeant une rétention, une absorption des impuretés et un débit élevés.
Marque: Cytiva 6702-3600
58.30 EUR valable jusqu'au 2024-11-29
Utilisez le code promo "21683" pour bénéficier de cette offre.
Description
Retiennent 99,97 % des particules ; ≥ 0,3 μm dans les flux d’air et de gaz.Les capsules de filtration d’air jetables avec bouchon HEPA Whatman™ sont utilisées dans les environnements scientifiques, industriels et de recherche pour de nombreuses applications de filtration des gaz et de l’air exigeant une rétention, une absorption des impuretés et un débit élevés.
- Microfibre de verre laminée polyester
- Filtre l’air de l’instrument et maintient l’air exempt de particules dans les chambres environnementales
- Flux bidirectionnel
- Boîtier en PP durable
- Autoclavables
- Pression maximale du boîtier : 4,1 bar (60 psi)
Spécification
Autoclavable | |
Microfibre de verre laminé en polyester | |
polypropylène (PP) | |
1 pièce |
HEPA-CAP 36, raccord cannelé étagé de 1/4 à 3/8 po en entrée, raccord cannelé étagé de 1/4 à 3/8 po en sortie | |
625 cm2 | |
4,1 bar (60 psi) |