Learn More
Cytiva Whatman™ GV 100 Series Glass Vacuum Filtration Manifolds, Replacement Parts
Replacement parts for Whatman™ GV 100 Series Vacuum Filtration Manifolds, includes funnels, lower base supports, frits/sieves, centering rings, and clamps.
101.00€ - 431.00€
Spécification
Description | Replacement Part for GV 100 Series Glass Vacuum Filtration Manifolds |
---|---|
Quantité | 1 Ea. |
Code produit | Marque | Modèle | Type | Matériau | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Type | Matériau | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11364944
|
Cytiva
10443001 |
Entonnoir | Verre borosilicaté | Dispositifs de filtration sous vide |
257.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11374944
|
Cytiva
10443002 |
Partie supérieure du dispositif de filtration sous vide en verre | Verre borosilicaté | Manifold Model GV 100/0 and GV 100/1 |
302.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11344924
|
Cytiva
10443003 |
GV 100/0/03 | Glass Frit Filter | Verre borosilicaté | Pour série GV100 |
287.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11354924
|
Cytiva
10443004 |
GV 100/0/05 | Anneau de centrage | PTFE | Manifold Model GV 100/0 |
101.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11394924
|
Cytiva
10443102 |
GV 100/1/05 | Anneau de centrage | PTFE | Entonnoirs à filtre en verre GV100 |
431.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Description: Replacement Part for GV 100 Series Glass Vacuum Filtration Manifolds
- For Use With (Application): Vacuum Filtration
Spécification
Replacement Part for GV 100 Series Glass Vacuum Filtration Manifolds | |
1 Ea. |