Learn More
Cytiva Papier de transfert de grade GB003 Whatman™
Garantit l’absence de contamination lors des phases du transfert. Le papier de transfert Whatman™ de grade GB003 élimine les variations d’une feuille à l’autre grâce à des tailles de membranes coupées avec précision.
Marque:  Cytiva 10427810
75.89 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24363" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11949257
  • 82.95€ / 100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Garantit l’absence de contamination lors des phases du transfert. Le papier de transfert de qualité GB003 Whatman™ élimine les variations d’une feuille à l’autre grâce à des tailles de membranes coupées avec précision.
Cellulose pure produite entièrement à partir des linters de coton de la meilleure qualité, sans aucun additif. Garantit l’absence de contamination lors des phases du transfert
  • Spécialement fabriqué et testé pour les techniques de chromatographie et de transfert. Assure la pénétration capillaire et l’uniformité de l’action capillaire, essentielles pour obtenir des transferts propres et égaux lors du processus
  • Whatman 3 MM Chr est considéré comme la norme de l’industrie pour les procédures de transfert
  • Tailles pratiques disponibles sous forme de feuilles découpées avec précision par rapport au gel et aux tailles de membranes de transfert les plus appréciées. Utilisation possible dès sa “sortie de l’emballage” et élimination des variations d’une feuille à l’autre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
15 cm
Papier à usage général pour Western Blot
Feuille
5,9 in
0,8 mm
GB003
15 cm
5.9 in
Cellulose pure
15 x 15 cm
Whatman™
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Cytiva Papier de transfert de grade GB003 Whatman™ > Taille : 15 x 15 cm